Merck
447749
Sigma-Aldrich
5-[2-(三氟甲基)苯基]糠醛
97%
别名:
5-[2-(三氟甲基)苯基]-2-呋喃甲醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H7F3O2
CAS号:
分子量:
240.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
41-44 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)c1ccccc1-c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C12H7F3O2/c13-12(14,15)10-4-2-1-3-9(10)11-6-5-8(7-16)17-11/h1-7H
InChI 密鑰
BECHPBVVELWRBW-UHFFFAOYSA-N
一般說明
5-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]furfural (5-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-furancarboxaldehyde) is an organic building block.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup