Merck
447110
Sigma-Aldrich
四丁基磷酸二氢铵 溶液
0.4 M in acetonitrile
别名:
四丁基磷酸二氢铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CH2CH2CH2)4N[OP(OH)2O]
CAS号:
分子量:
339.45
Beilstein:
5196532
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
濃度
0.4 M in acetonitrile
折射率
n20/D 1.369
bp
81-82 °C
密度
0.828 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H3O4P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)