Merck
446920
Sigma-Aldrich
1-[(苯基硫代)甲基]-1H-苯并三唑
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H11N3S
分子量:
241.31
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
方案
97%
反应适用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
89-92 °C (lit.)
SMILES字符串
C(Sc1ccccc1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C13H11N3S/c1-2-6-11(7-3-1)17-10-16-13-9-5-4-8-12(13)14-15-16/h1-9H,10H2
InChI key
OEGFHZKARGKVAQ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)