Merck
446602
Sigma-Aldrich
2,3-二溴己烷(非对映异构体混合物)
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2CH(Br)CH(Br)CH3
CAS号:
分子量:
243.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
折射率
n20/D 1.503 (lit.)
bp
90 °C/16 mmHg (lit.)
密度
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCC(Br)C(C)Br
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup