Merck
446408
Sigma-Aldrich
二丁基硼酸,乙醇胺酯
98%
别名:
2-氨乙基二丁基硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)3]2BOCH2CH2NH2
CAS号:
分子量:
185.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
45-48 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCB(CCCC)OCCN
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)