Merck
444995
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Val-OH
98%
别名:
N-(9-芴甲氧羰基)-D-缬氨酸, Fmoc-D-缬氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H21NO4
CAS号:
分子量:
339.39
Beilstein:
6489548
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
98%
光學活性
[α]20/D +17°, c = 1 in DMF
mp
143-144 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m1/s1
InChI 密鑰
UGNIYGNGCNXHTR-GOSISDBHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)