Merck
444170
Sigma-Aldrich
高碘酸锂二水
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
LiIO4 · 2H2O
分子量:
265.87
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
反應適用性
reagent type: oxidant
mp
>370 °C (lit.)
SMILES 字串
[Li+].O.O.[O-]I(=O)(=O)=O