分子量
average Mn ~1,900 by GPC
组成
acid groups converted to ester, 50%
酸值
200‑240 mg KOH/g
转变温度
Tg 110 °C
溶解性
ketones, ethers and alkali: soluble
一般描述
苯乙烯:马来酸酐的摩尔比为约 2:1
应用
薄膜的流平助剂、香波中的增脆剂/防尘剂、颜料分散剂、纸上浆液和水性磨削液。
特点和优势
低溶液粘度,高官能度。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3