Merck
442216
Sigma-Aldrich
3,9-二(2,4-二枯基苯氧基)-2,4,8,10-四氧杂-3,9-二磷杂螺[5.5]十一烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C53H58O6P2
分子量:
852.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
mp
229-232 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(c1ccccc1)c2ccc(OP3OCC4(CO3)COP(OC4)Oc5ccc(cc5C(C)(C)c6ccccc6)C(C)(C)c7ccccc7)c(c2)C(C)(C)c8ccccc8
InChI
1S/C53H58O6P2/c1-49(2,39-21-13-9-14-22-39)43-29-31-47(45(33-43)51(5,6)41-25-17-11-18-26-41)58-60-54-35-53(36-55-60)37-56-61(57-38-53)59-48-32-30-44(50(3,4)40-23-15-10-16-24-40)34-46(48)52(7,8)42-27-19-12-20-28-42/h9-34H,35-38H2,1-8H3
InChI 密鑰
WBWXVCMXGYSMQA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于聚合物的抗氧化剂
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2