Merck
442135
Sigma-Aldrich
四辛基溴化膦
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)7]4P(Br)
CAS号:
分子量:
563.76
Beilstein:
4054965
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
化驗
97%
雜質
<1.5% hydrobromic acid
mp
38-43 °C (lit.)
SMILES 字串
[Br-].CCCCCCCC[P+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)