Merck
439754
Sigma-Aldrich
碘化钬(III)
anhydrous, flakes, 99.99% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HoI3
CAS号:
分子量:
545.64
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
等級
anhydrous
化驗
99.99% trace metals basis
形狀
flakes
SMILES 字串
I[Ho](I)I
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)