Merck
439339
Sigma-Aldrich
1,4-Cyclohexanedimethanol dibenzoate, mixture of cis and trans
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5CO2CH2)2C6H10
CAS号:
分子量:
352.42
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
SMILES字符串
O=C(OCC1CCC(CC1)COC(=O)c2ccccc2)c3ccccc3
应用
Flow improvement additive in powder coatings and processing aid in plastics.
Plasticizer for hot melt adhesive systems.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)