Merck
439231
Sigma-Aldrich
十六烷基三甲基氢氧化铵 溶液
10 wt. % in H2O
别名:
N,N,N-三甲基十六烷-1-氢氧化铵, 三甲基十六烷基氢氧化铵, 鲸蜡基三甲基氢氧化铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)15N(OH)(CH3)3
CAS号:
分子量:
301.55
Beilstein:
3723055
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
liquid
质量水平
浓度
10 wt. % in H2O
折射率
n20/D 1.351
密度
0.988 g/mL at 25 °C
官能团
amine
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[OH-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.H2O/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI key
WJLUBOLDZCQZEV-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
十六烷基三甲基氢氧化铵溶液是一种表面活性剂,用于:
  • 合成 MCM-41 和 MCM-48 等微孔和介孔硅铝酸盐分子筛。
  • 水热法制备二氧化锰 (MnO 2 ) 纳米花。
  • 促进磷酸酯水解的试剂——十六烷基三甲基过氧化氢铵的合成。
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Cetyltrimethylammonium hydroperoxide: an efficient reagent for promoting phosphate ester hydrolysis.
Toullec, Jean and Moukawim, Mohamed
Chemical Communications (Cambridge, England), 434(2), 221-222 (1996)
Hydrothermal preparation and the capacitance of hierarchical MnO2 nanoflower.
Zhu, Gang et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 434(27), 42-48 (2013)
Synthesis of macrostructured MCM-48 molecular sieves.
Danumah, Ch et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 44(27), 241-247 (2001)
A new family of mesoporous molecular sieves prepared with liquid crystal templates.
Beck JS
Journal of the American Chemical Society, 114(27), 10834-10843 (1992)
Ordered mesoporous molecular sieves synthesized by a liquid-crystal template mechanism.
Kresge C T, et al.
Nature, 359(6397), 710-710 (1992)