Merck
437484
Sigma-Aldrich
二氯甲基十八烷基硅烷
95%
别名:
十八烷基甲基二氯硅烷, 甲基十八烷基二氯化硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H40Cl2Si
CAS号:
分子量:
367.51
Beilstein:
1774816
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
化驗
95%
折射率
n20/D 1.457 (lit.)
bp
185 °C/2.5 mmHg (lit.)
mp
~25 °C (lit.)
密度
0.92 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C19H40Cl2Si/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(2,20)21/h3-19H2,1-2H3
InChI 密鑰
GYWBHBXGYTYXRG-UHFFFAOYSA-N