Merck
437069
Supelco
Nα-(2,4-二硝基-5-氟苯基)-L-缬氨酰胺
≥98%, ChiraSelect
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H2(NO2)2NH[CHCH(CH3)2]CONH2
分子量:
300.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
PubChem物質ID:
產品線
ChiraSelect
化驗
≥98%
光學活性
[α]20/D +14.0°, c = 2 in acetone
光學純度
ee: ≥99
mp
173-177 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)[C@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
InChI
1S/C11H13FN4O5/c1-5(2)10(11(13)17)14-7-3-6(12)8(15(18)19)4-9(7)16(20)21/h3-5,10,14H,1-2H3,(H2,13,17)/t10-/m0/s1
InChI 密鑰
ZTFFRKNPAXXEBL-JTQLQIEISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
HPLC 分析手性氨基酸的试剂。Marfey 试剂的缬氨酸类似物,在 D- 和 L-氨基酸以及苯丙氨酸和脯氨酸类似物的分离中提供改善的分离度。它还有助于了解这这些试剂的分离机理。
法律資訊
ChiraSelect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Harada, K. et al.
Tetrahedron Letters, 36, 1515-1515 (1995)
Chem. Pept. Proteins Part A, 5/6, 145-145 (1993)
Brueckner, H. Keller-Hoehl, Ch. Wittner, R.
Chem. Pept. Proteins Part A, 5/6, 145-145 (1993)