Merck
434752
Sigma-Aldrich
聚(乙烯-co-1-丁烯-co-1-己烯)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH2CH2)x[CH2CH(C2H5)]y[CH2CH[(CH2)3CH3]]Z
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
光澤
95.5 % , ASTM D 2457)
熔體指數
3.5 g/10 min (190 °C/2.16kg)
包含
antioxidant (varying amounts)
衝擊強度
>1450 g/mil (ASTM D 1709, dart drop, F50)
mp
92 °C (lit.)
轉變溫度
Tm 95 °C (DSC)
密度
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Mw/Mn
~2.0
延伸率
linear, ASTM D 882 - 350% (at break)
SMILES 字串
C=C.CCC=C.CCCCC=C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
单层或多层共挤流延膜。包装用密封层和层压薄膜。
物理性質
直链三元共聚物。
与使用传统引发剂的反应相比,产物分子量范围和组分分布范围更窄。良好的韧性和热封性。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)