About This Item
线性分子式:
(CH3)3SiCH2C[Si(CH3)3]=CH2
CAS号:
分子量:
186.44
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
折射率
n20/D 1.439 (lit.)
沸点
63 °C/30 mmHg (lit.)
密度
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
C[Si](C)(C)CC(=C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H22Si2/c1-9(11(5,6)7)8-10(2,3)4/h1,8H2,2-7H3
InChI key
UNGXKSVOMSCMCE-UHFFFAOYSA-N
一般描述
2,3-Bis(trimethylsilyl)-1-propene is an acyclic organic building block.