About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H21NO
CAS号:
分子量:
267.37
Beilstein:
4749387
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
旋光性
[α]20/D +55±3°, c = 1% in chloroform stab. with amylenes
mp
66-72 °C
SMILES字符串
CN1CCC[C@H]1C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H21NO/c1-19-14-8-13-17(19)18(20,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17,20H,8,13-14H2,1H3/t17-/m0/s1
InChI key
XIJAGFLYYNXCAB-KRWDZBQOSA-N
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
其他说明
二烷基锌不对称加成到羰基化合物的反应所用配体
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
K. Soai et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 7111-7111 (1987)
Tetrahedron Asymmetry, 3, 677-677 (1992)
K. Soai et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 59, 5-5 (1992)
K. Soai et al.
Chemical Reviews, 92, 833-833 (1992)