Merck
429473
Sigma-Aldrich
四氯铝酸锂
powder, anhydrous, 99.99%
别名:
Aluminum lithium chloride (AlLiCl4 )
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
LiAlCl4
CAS号:
分子量:
175.73
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
等級
anhydrous
化驗
99.99%
形狀
powder
SMILES 字串
[Li+].Cl[Al-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Al.4ClH.Li/h;4*1H;/q+3;;;;;+1/p-4
InChI 密鑰
AQLRWYUVWAYZFO-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
已研制出仅使用无机组分的高能量新型电池系统,该系统以锂和 LiCoO2 作为 LiAlCl4/SO2 电解液中的电极。已对不同电池系统中 LiAlCl4 和 LiGaCl4 的反应产物和电池性能特性展开研究。
取代透過
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)