Merck
429279
Sigma-Aldrich
尼龙 6/12
pellets
别名:
十二酸与 1,6-己二胺的聚合物, 聚十二(烷)-1,12-二酰己二胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C12H22O4 · C6H16N2)n
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
耐磨強度
6 mg (Taber, CS-17 wheel, 1kg, 50% RH, 1,000 cycles)
形狀
pellets
包含
lubricant
硬度
114 (Rockwell R, DAM, ASTM D 785)
mp
218 °C (lit.)
溶解度
strong proton donor solvents, acetic acid and phenols: soluble
密度
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
NCCCCCCN.OC(=O)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H22O4.C6H16N2/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16;7-5-3-1-2-4-6-8/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16);1-8H2
InChI 密鑰
ZMUCVNSKULGPQG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
通用热塑性聚酰胺。
纺织品、刷子及缝线用纤维,电缆护套和管材,工具及器械用轴承、凸轮、齿轮和壳体。
特點和優勢
在较宽的温度范围内均坚硬而强韧,具有出色的韧性、耐化学性和耐磨性。在高温下会被强酸和强碱腐蚀。可被氯和过氧化氢氧化。
取代透過