Merck
424234
Sigma-Aldrich
1,3-二氯-1,3-二乙基二铝氧烷 溶液
10 wt. % in toluene
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
{[C2H5Al(Cl)]2O}n
CAS号:
分子量:
198.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
濃度
10 wt. % in toluene
bp
111 °C
密度
0.885 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC[Al](Cl)O[Al](Cl)CC
包裝
在氮气保护下封装于 Sure/Seal
法律資訊
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)