旋光性
[α]25/D +62°, c = 1 in ethyl acetate
mp
117-119 °C (lit.)
SMILES字符串
FC1(F)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H](COC(=O)c3ccccc3)OC1=O
应用
用于制备二氟化嘧啶核苷。
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Synthesis, 565-565 (1992)