Merck
422401
Sigma-Aldrich
2-(2,4-环戊二烯-1-亚基)-1,3-二硫戊环
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8S2
CAS号:
分子量:
168.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
mp
95-98 °C (lit.)
SMILES 字串
C1CSC(\S1)=C2/C=CC=C2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)