Merck
422134
Sigma-Aldrich
双(五甲基环戊二烯)二氯化锆(IV)
97%
别名:
十甲基二茂二氯化锆
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H30Cl2Zr
CAS号:
分子量:
432.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[Zr]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)