Merck
421871
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α-甲基-2,3,4,5,6-五氟苄醇
≥99%, ChiraSelect
别名:
(R)-(+)-1-(五氟苯基)乙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(C6F5)OH
分子量:
212.12
Beilstein:
5268492
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
產品線
ChiraSelect
化驗
≥99%
光學活性
[α]20/D +7.5°, c = 1 in pentane
mp
41-42 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@@H](O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C8H5F5O/c1-2(14)3-4(9)6(11)8(13)7(12)5(3)10/h2,14H,1H3/t2-/m1/s1
InChI 密鑰
WYUNHWKTLDBPLE-UWTATZPHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
ChiraSelect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)