Merck
42134
Sigma-Aldrich
(2R,5S)-2-三氯甲基-3-氧-1-氮杂双环[3.3.0]辛-4-酮
≥98.0% (AT)
别名:
(3R-顺)-四氢-3-(三氯甲基)-1H,3H-吡咯并[1,2-c]噁唑-1-酮, L-脯氨酸-三氯乙醛缩合产物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H8Cl3NO2
CAS号:
分子量:
244.50
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
方案
≥98.0% (AT)
旋光性
[α]/D 29 to 34°, c = 2 in toluene
mp
108-112 °C
SMILES字符串
[H][C@@]12CCCN1[C@H](OC2=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C7H8Cl3NO2/c8-7(9,10)6-11-3-1-2-4(11)5(12)13-6/h4,6H,1-3H2/t4-,6+/m0/s1
InChI key
GWQBXRYSVSZLSL-UJURSFKZSA-N
应用
对映体纯 C- 和 N-保护 α-烷基脯氨酸的有用前体
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
H. Wang, H.; Germanas, J. P.
Synlett, 33-36 (1999)