折射率
n20/D 1.453 (lit.)
表面张力
24 dyn/cm, 25 °C, 0.05 wt. %
沸点
200 °C (lit.)
密度
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
6
应用
非离子环氧乙烷缩合物。低泡沫润湿剂。
法律信息
MERPOL is a registered trademark of Stepan Co.
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3