Merck
421243
Sigma-Aldrich
Dimethyl cubane-1,4-dicarboxylate
99%
别名:
Cubane-1,4-dicarboxylic acid dimethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H12O4
CAS号:
分子量:
220.22
Beilstein:
1990376
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
99%
mp
163-165 °C (lit.)
InChI
1S/C12H12O4/c1-15-9(13)11-3-6-4(11)8-5(11)7(3)12(6,8)10(14)16-2/h3-8H,1-2H3
InChI key
OXBMFCGRQJNAOY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Tri-, tetra-, and pentacarbomethoxy cubane synthon.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Angewandte Chemie (International Edition in English), 32, 612-612 (1993)