Merck
420905
Supelco
QUILON® S 铬络合物 溶液
5.5-6.0 wt. % Cr in isopropanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H35Cl4Cr2O3
CAS号:
分子量:
545.27
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
PubChem物質ID:
濃度
5.5-6.0 wt. % Cr in isopropanol
bp
~82 °C
mp
−35 °C
密度
0.924 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCC1=[O][Cr](Cl)(Cl)O[Cr](Cl)(Cl)O1
法律資訊
DuPont 产品,® E.I. du Pont de Nemours & Co., Inc. 的注册商标
QUILON is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)