方案
97%
折射率
n20/D 1.348 (lit.)
密度
1.355 g/mL at 25 °C (lit.)
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
44.6 °F - closed cup
闪点(°C)
7 °C - closed cup