Merck
420255
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-四-O-特戊酰基-β-D-吡喃半乳糖胺
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H45NO9
分子量:
515.64
Beilstein:
4611297
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
99%
光學活性
[α]20/D +10.4°, c = 2 in chloroform
mp
92-95 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)C(=O)OC[C@H]1O[C@@H](N)[C@H](OC(=O)C(C)(C)C)[C@@H](OC(=O)C(C)(C)C)[C@H]1OC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C26H45NO9/c1-23(2,3)19(28)32-13-14-15(34-20(29)24(4,5)6)16(35-21(30)25(7,8)9)17(18(27)33-14)36-22(31)26(10,11)12/h14-18H,13,27H2,1-12H3/t14-,15+,16+,17-,18-/m1/s1
InChI 密鑰
IPRZVEFFDTWBGV-DISONHOPSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)