About This Item
线性分子式:
C6H5C(CH3)2CH2MgCl
CAS号:
分子量:
192.97
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
反应适用性
reaction type: Grignard Reaction
浓度
0.5 M in diethyl ether
沸点
34.6 °C
密度
0.766 g/mL at 25 °C
官能团
phenyl
SMILES字符串
CC(C)(C[Mg]Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13.ClH.Mg/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;;/h4-8H,1H2,2-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
BXKYFONHSSFLKR-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
-18.0 °F - closed cup
闪点(°C)
-27.8 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)