Merck
419990
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-乙酸新薄荷
99%
别名:
(+)-(1S,2S,5R)-新薄荷基乙酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H22O2
CAS号:
分子量:
198.30
Beilstein:
2208504
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
化驗
99%
光學活性
[α]20/D +48°, c = 8 in benzene
bp
81 °C/3 mmHg (lit.)
mp
36-38 °C (lit.)
密度
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@@H]1OC(C)=O
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)