化驗
≥99%
光學活性
[α]20/D −142°, neat
折射率
n20/D 1.496 (lit.)
bp
227-228 °C (lit.)
密度
0.975 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-6-4-9(11)8-5-7(6)10(8,2)3/h4,7-8H,5H2,1-3H3/t7-,8+/m0/s1
InChI 密鑰
DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门