方案
98%
折射率
n20/D 1.451 (lit.)
沸点
85 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.002 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCOC1CCCCC1=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h8H,2-6H2,1H3
InChI key
WBPWDGRYHFQTRC-UHFFFAOYSA-N