Merck
418153
Sigma-Aldrich
2,9,16,23-四苯氧基-29H,31H-酞菁
Dye content 98 %
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C56H34N8O4
CAS号:
分子量:
882.92
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
组成
Dye content, 98%
mp
195 °C (dec.) (lit.)
λmax
668 nm
703 nm (2nd)
SMILES字符串
O(c1ccccc1)c2ccc3c4nc(nc5[nH]c(nc6nc(nc7[nH]c(n4)c8cc(Oc9ccccc9)ccc78)c%10cc(Oc%11ccccc%11)ccc6%10)c%12cc(Oc%13ccccc%13)ccc5%12)c3c2
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)