Merck
418137
Sigma-Aldrich
3-(Phenylthio)phthalonitrile
97%
别名:
3-(Phenylthio)-1,2-benzenedicarbonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5SC6H3(CN)2
CAS号:
分子量:
236.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
115-118 °C (lit.)
SMILES 字串
N#Cc1cccc(Sc2ccccc2)c1C#N
InChI
1S/C14H8N2S/c15-9-11-5-4-8-14(13(11)10-16)17-12-6-2-1-3-7-12/h1-8H
InChI 密鑰
CAUWFTZWRWFKAG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3