Merck
417645
Sigma-Aldrich
2-Chloroethyl phenyl sulfone
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5SO2CH2CH2Cl
CAS号:
分子量:
204.67
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
bp
168-174 °C/7 mmHg (lit.)
mp
55-57 °C (lit.)
SMILES 字串
ClCCS(=O)(=O)c1ccccc1
基因資訊
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges