Merck
417300
Sigma-Aldrich
6-氯黄酮
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H9ClO2
CAS号:
分子量:
256.68
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
mp
183-185 °C (lit.)
SMILES字符串
Clc1ccc2OC(=CC(=O)c2c1)c3ccccc3
基因信息
human ... ADORA3(140)
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)