Merck
41566
Sigma-Aldrich
(2R,5R)-(-)-反-2,5-二甲基吡咯烷
≥97.0% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H13N
CAS号:
分子量:
99.17
Beilstein:
4652641
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
方案
≥97.0% (GC)
旋光性
[α]20/D −19.0±1.5°, c = 2% in methylene chloride
折射率
n20/D 1.431
密度
0.852 g/mL at 20 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C[C@@H]1CC[C@@H](C)N1
InChI
1S/C6H13N/c1-5-3-4-6(2)7-5/h5-7H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m1/s1
InChI key
ZEBFPAXSQXIPNF-PHDIDXHHSA-N
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
其他说明
具有假 C2 轴的重要手性助剂;酮烯胺的非对映选择性烷基化反应;β-酮酯烯胺(间乙烯胺酯)的高度立体选择性加成反应;不饱和酰胺的自由基反应
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
44.6 °F - closed cup
闪点(°C)
7.0 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
R.H. Schlessinger et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 708-708 (1987)
R.H. Schlessinger et al.
Tetrahedron Letters, 29, 1489-1489 (1988)
N.A. Porter et al.
Journal of the American Chemical Society, 111, 8311-8311 (1989)