Merck
415219
Sigma-Aldrich
氢氧化锶 八水合物
95%
别名:
氢氧化锶八水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Sr(OH)2 · 8H2O
CAS号:
分子量:
265.76
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
质量水平
方案
95%
表单
crystals and lumps
杂质
SrCO3, trace
密度
1.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
O.O.O.O.O.O.O.O.O[Sr]O
InChI
1S/10H2O.Sr/h10*1H2;/q;;;;;;;;;;+2/p-2
InChI key
UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
氢氧化锶八水合物为白色晶体,常用于生产陶瓷、作为原料制备其他锶化合物、用作化学试剂。也可用作前体,通过溶胶-凝胶法制作用于各种催化和光电应用的锶(Sr)类薄膜。
应用
氢氧化锶八水合物用途:
  • 作为前体 通过溶胶-凝胶水热法合成锶纳米材料。
  • 制造性能更好的钙钛矿太阳能电池。
  • 合成固液界面反应的固体碱催化剂。
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
补充剂危害
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Graphene/SrTiO3 nanocomposites used as an effective electron-transporting layer for high-performance perovskite solar cells
Chen Wang, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5, 52041-52047 (2015)
Synthesis of highly active solid base catalysts of SrO-ZrO2 and SrO-SiO2 by solid?liquid interface reactions of hydrated strontium hydroxide with metal alkoxides
Hiromi Matsuhashi
Catalysis Today, 410, 247-252 (2023)
Synthesis of silver-strontium titanate hybrid nanoparticles by sol-gel-hydrothermal method
Shintaro Ueno, et al.
Nanomaterials, 5, 386-397 (2015)