About This Item
线性分子式:
MgWO4
CAS号:
分子量:
272.14
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
99.9% trace metals basis
表单
powder
粒径
−325 mesh
SMILES字符串
[Mg++].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.4O.W/q+2;;;2*-1;
InChI key
DJZHPOJZOWHJPP-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3