Merck
414468
Sigma-Aldrich
N-(4-苯基亚苄基)苄胺
97%
别名:
N-(4-二苯基亚甲基)苄胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H17N
分子量:
271.36
Beilstein:
3303002
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
化驗
97%
mp
58-62 °C (lit.)
SMILES 字串
C(\N=C\c1ccc(cc1)-c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H17N/c1-3-7-17(8-4-1)15-21-16-18-11-13-20(14-12-18)19-9-5-2-6-10-19/h1-14,16H,15H2/b21-16+
InChI 密鑰
MBJGFVKTDXQEPJ-LTGZKZEYSA-N