Merck
413127
Sigma-Aldrich
3,3′-硫代二丙酸二(十四烷基)酯
technical grade
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
S[CH2CH2CO2(CH2)13CH3]2
CAS号:
分子量:
570.95
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
等級
technical grade
mp
48-53 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCC
應用
抗氧化剂
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)