Merck
412848
Sigma-Aldrich
十二烷基和十四烷基缩水甘油醚
technical grade
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
technical grade
形狀
liquid
等效分子量
≥0.32
折射率
n20/D 1.447 (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCOCC1CO1.CCCCCCCCCCCCCOCC2CO2.CCCCCCCCCCCCCCOCC3CO3
InChI
1S/C17H34O2.C16H32O2.C15H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-15-17-16-19-17;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17-14-16-15-18-16;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-13-15-14-17-15/h17H,2-16H2,1H3;16H,2-15H2,1H3;15H,2-14H2,1H3
InChI 密鑰
CKNWGKWITWNVEY-UHFFFAOYSA-N
一般說明
十二烷基和十四烷基缩水甘油醚可参与高分子量聚(环氧乙烷)-b-聚(烷基缩水甘油醚)二嵌段共聚物的合成。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
访问文档库
Core-corona nanoparticles formed by high molecular weight poly (ethylene oxide)-b-poly (alkylglycidyl ether) diblock copolymers.
Petrov P, et al.
Polymer, 43(25), 6641-6651 (2002)