Merck
411841
Sigma-Aldrich
trans-β-Nitro-2-(trifluoromethyl)styrene
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3C6H4CH=CHNO2
分子量:
217.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
mp
63-66 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccccc1C(F)(F)F
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)