Merck
411833
Sigma-Aldrich
N,N′-(氧代二-4,1-亚苯基)二乙酰胺
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CONHC6H4)2O
CAS号:
分子量:
284.31
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
mp
230-231 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(=O)Nc1ccc(Oc2ccc(NC(C)=O)cc2)cc1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)