Merck
411558
Sigma-Aldrich
异丙醇锂 溶液
1.0 M in hexanes
别名:
2-丙醇锂
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHOLi
CAS号:
分子量:
66.03
Beilstein:
3618614
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
表单
liquid
反应适用性
core: lithium
浓度
1.0 M in hexanes
沸点
68-72 °C
密度
0.69 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
[Li+].CC(C)[O-]
InChI
1S/C3H7O.Li/c1-3(2)4;/h3H,1-2H3;/q-1;+1
InChI key
HAUKUGBTJXWQMF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-16.6 °F - closed cup
闪点(°C)
-27 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)