方案
99%
旋光性
[α]20/D +31°, c = 1 in methanol
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
148-150 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
COC(=O)[C@H](CO)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C23H23NO3/c1-27-22(26)21(17-25)24-23(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-16,21,24-25H,17H2,1H3/t21-/m0/s1
InChI key
LXAWQKKSNNYYEK-NRFANRHFSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)