Merck
411159
Sigma-Aldrich
β-硝基-4-(三氟甲基)苯乙烯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3C6H4CH=CHNO2
CAS号:
分子量:
217.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
98%
mp
94-96 °C (lit.)
SMILES字符串
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccc(cc1)C(F)(F)F
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)